missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTZ1 Antibody (03), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584972 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584972 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584972 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306537C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GSTZ1 Monoclonal antibody specifically detects GSTZ1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSTZ1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 03
Conjugado DyLight 650
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.5.1.18, EC 5.2.1.2, glutathione S-alkyltransferase, glutathione S-aralkyltransferase, Glutathione S-transferase zeta 1, glutathione transferase zeta 1, GSTZ1-1maleylacetoacetate isomerase, MAAIglutathione S-aryltransferase, MAI, maleylacetone isomerase, MGC2029, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human GSTZ1 (NP_665877.1; Met1-Ala216).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2954
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.