Descripción
- Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión
- Glutatión acoplado a medios de alto rendimiento Sepharose™
- Material de la columna: polipropileno
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- El proceso de purificación preserva la antigenicidad y la función
- Disponible en columnas de 1 ml y 5 ml
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Ligando: Glutatión
- Matriz: 6 % de agarosa altamente entrecruzada
- Capacidad de unión: > 7 mg/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 4ml/min
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 20ml/min
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 5 mL |
| Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Descripción | Las columnas GSTrap HP están precargadas con resina de Glutathione Sepharose de alto rendimiento y proporcionan purificaciones de alta resolución en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). |
| Caudal | <20 ml/min |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 4 % |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
| Presión máx. de funcionamiento | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- GSTrap HP 5 ml, 5 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol