Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas 4B GSTrap™: 7 x 25 mm
Código de producto. p-3667204 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de partículas:
90 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 10208614
Marca: Cytiva 28401745
Use for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 7 x 25mm are prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B
  • Preempaquetado con Glutathione Sepharose™ 4B media, con un ligando de glutatión acoplado a 4 % de agarosa.
  • Puede usarse con jeringa, bomba peristáltica o ¨A¨un sistema de cromatografía de diseño KTA.
  • Purifica proteínas marcadas con GST de lisados bacterianos y otras glutationas S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión.
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Matriz: 4 % de agarosa altamente entrecruzada
  • Capacidad de unión: > 25 mg hígado de caballo GST/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 4 a 13
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Descripción 4Las columnas GSTrap B son 4columnas glutatión Sepharose B preempaquetadas para una purificación conveniente y de alta capacidad en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST).
Caudal <4 ml/min
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 4 a 13
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 4 %
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Tamaño de partículas 90 μm
Cantidad 5 x 1 ml
Para utilizar con (aplicación) Las columnas GSTrap 4B se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión. Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas.
Tipo GSTrap 4B, 5 x 1 ml
Tipo de ligando Glutatión