Descripción
El Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow está preempaquetado en 20 ml de columnas de preparación GST para la purificación de proteínas marcadas con GST (así como glutatión S-transferasas y proteínas dependientes de glutatión). Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas.
Características:
- Une aproximadamente 200 mg de GST recombinante/columna
- Funcionamiento sencillo con bomba o sistema de cromatografía (por ejemplo, AKTA™)
Columnas preempaquetadas 16/10 GSTPrep FF
- Volumen: 20 ml
- Dimensiones: 1,6 × 10 cm
- Caudal recomendado (H2O a temperatura ambiente): de 1 a 10 ml/min (De 30 a 300 cm/h)
- Caudal máximo (H2O a temperatura ambiente): 10 ml/min (300 cm/h)
- Presión máxima durante el funcionamiento (H2O a temperatura ambiente): 1,5 bar (0,15 MPa, 22 psi)
- Límite de presión del hardware: 5 bar (0,5 MPa, 73 psi)
- Almacenamiento/temperatura: 20 % etanol/4 ° a 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | 1 M de acetato, pH 6, 0,1 M de NaOH, etanol al 70 % o 6 M de clorhidrato de guanidina |
| Tipo de producto | Columna 4 FF Glutathione Sepharose GSTPrep |
| Volumen del lecho | 20 ml |
| Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 1 x 20 ml |
| Altura (imperial) | 3,9 in |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Caudal | < 10 l/min |
| Tipo de ligando | Glutatión y brazo de ligadura de 10 carbono |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- GSTPrep FF 16/10
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.