missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTM2 Antibody (CPTC-GSTMu2-2), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18577052 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18577052 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18577052

Marca: Novus Biologicals NBP308255UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GSTM2 Monoclonal antibody specifically detects GSTM2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSTM2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-GSTMu2-2
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen glutathione S-transferase mu 2 (muscle), MGC117303, muscle, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase M2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length GSTM2 protein (Uniprot: P28161)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2946
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.