missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GSTA3 (Human) Recombinant Protein

Código de producto. p-7164309
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16165821

Marca: Abnova™ H00002940P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human GSTA3 full-length ORF ( AAH20619, 1 a.a. - 222 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MAGKPKLHYFNGRGRMEPIRWLLAAAGVEFEEKFIGSAEDLGKLRNDGSLMFQQVPMVEIDGIKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYTEGMADLNEMILLLPLCRPEEKDAKIALIKEKTKSRYFPAFEKVLQSHGQDYLVGNKLSRADISLVELLYYVEELDSSLISNFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPADAKALEEARKIFRF

Especificaciones

Número de acceso AAH20619
ID de gen (Entrez) 2940
Nombre glutathione S-transferase alpha 3
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen GSTA3-3, GTA3, MGC22232
Símbolo de gen GSTA3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado