Learn More
GSTA3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | GSTA3 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18604608
|
Novus Biologicals
NBP2-99360-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18683769
|
Novus Biologicals
NBP2-99360-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GSTA3 Polyclonal antibody specifically detects GSTA3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| GSTA3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2940 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A3, glutathione S-aralkyltransferase A3, glutathione S-aryltransferase A3, glutathione S-transferase A3, Glutathione S-transferase A3-3, glutathione S-transferase alpha 3, GST class-alpha member 3, GSTA3-3, GTA3, MGC22232, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A3 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human GSTA3. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |