Learn More
GSTA1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30228636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228636 20 μL 20 microlitros
30226843 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30228636
Marca: Novus Biologicals NBP33565920ul
Rabbit Polyclonal Antibody
GSTA1 Polyclonal antibody specifically detects GSTA1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GSTA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A1, glutathione S-aryltransferase A1, glutathione S-transferase 2, glutathione S-transferase A1, glutathione S-transferase alpha 1, glutathione S-transferase Ha subunit 1, GST class-alpha member 1, GST HA subunit 1, GST, class alpha, 1, GST2, GSTA1-1, GST-epsilon, GTH1, MGC131939, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-222 of human GSTA1 (NP_665683.1).,, Sequence:, MAEKPKLHYFNARGRMESTRWLLAAAGVEFEEKFIKSAEDLDKLRNDGYLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYIEGIADLGEMILLLPVCPPEEKDAKLALIKEKIKNRYFPAFEKVLKSHGQDYLVGNKLSRADIHLVELLYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPMDEKSLEEARKIFRF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Epitope Tags, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2938
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG