Descripción
- Conserva la antigenicidad y la función de las proteínas
- Produce hasta 500 μg de proteína por columna
- Volumen del lecho: 50 μL
- Capacidad de unión/columna: hasta 500 μg de glutatión recombinante S-transferasa (rGST)
- Ligando: glutatión
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Capacidad de unión/ml de medio de cromatografía: > 25 mg de hígado de caballo GST/ml de medio
- Matriz: Agarosa al 4 %
- pH de intervalo de trabajo: De 4 a 13
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 50 ml |
| Capacidad de unión | Hasta 500 μg de glutatión recombinante S-transferasa (rGST) |
| Descripción | Las columnas SpinTrap de GST están diseñadas para la purificación rápida a pequeña escala de proteínas marcadas con GST directamente de lisados celulares aclarados o no aclarados |
| Intervalo de pH | De 4 a 13 |
| Tipo de soporte | Agarosa al 4 % |
| Contenido y almacenamiento | De 4 a 30 °C, PBS y biocida Kathon CG/ICP al 0,05 % |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| Cantidad | 50 x 50 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación simple y a pequeña escala de proteínas marcadas con GST y la detección rápida de la expresión por centrifugación |
| Tipo | GST SpinTrap |
| Mostrar más |