missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GSPT1 Monoclonal antibody specifically detects GSPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GSPT1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL13336 |
| Conjugado | Janelia Fluor 669 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ERF3A, eRF3aFLJ38048, ETF3A, eukaryotic peptide chain release factor GTP-binding subunit ERF3A, Eukaryotic peptide chain release factor subunit 3a, FLJ39067, G1 to S phase transition 1,551G9.2, G1 to S phase transition protein 1 homolog, GST1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P15170, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?