Learn More
GSK2643943A, MedChemExpress
Código de producto. 16473096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473096 25 mg 25 miligramos
16447187 5 mg 5 miligramos
16440777 50 mg 50 miligramos
16425346 100 mg 100 miligramos
16404468 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16473096
Marca: Medchem Express HY111458
MedChemExpress GSK2643943A is a deubiquitinating enzyme (DUB) inhibitor targeting USP20. GSK2643943A has affinity with an IC50 of 160 nM for USP20/Ub-Rho. GSK2643943A has anti-tumor efficacy and can be used for the research of oral squamous cell carcinoma (OSCC) .
GSK2643943A is a deubiquitinating enzyme (DUB) inhibitor targeting USP20. GSK2643943A has affinity with an IC50 of 160 nM for USP20/Ub-Rho. GSK2643943A has anti-tumor efficacy and can be used for the research of oral squamous cell carcinoma (OSCC) .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2643943A
CAS 2449301-27-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12FN3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (450.78 mM)
SMILES FC1=CC=CC(/C=C/C2=CC(NC(N)=C3C#N)=C3C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 277.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.3
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death