missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK2110183 analog 1 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16452997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16452997 50 mg 50 miligramos
16477016 100 mg 100 miligramos
16476938 10 mg 10 miligramos
16439487 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16452997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15966A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.

GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK2110183 analog 1 hydrochloride
CAS 2070009-64-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17Cl3F2N4OS
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (207.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (51.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 481.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.77
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.