Learn More
GSK-7975A, MedChemExpress
Código de producto. 16453316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453316 25 mg 25 miligramos
16471437 50 mg 50 miligramos
16425228 10 mg 10 miligramos
16417947 5 mg 5 miligramos
16415906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12507
MedChemExpress GSK-7975A is a potent and orally available CRAC channel inhibitor.
GSK-7975A is a potent and orally available CRAC channel inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-7975A
CAS 1253186-56-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12F5N3O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 90 mg/mL (226.53 mM)
SMILES O=C(NC1=NN(CC2=CC=C(O)C=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F
Peso molecular (g/mol) 397.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.3
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation