missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-3 beta [p Ser9] Antibody (609739), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30152863 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30152863

Marca: Novus Biologicals FAB25062CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GSK-3 beta Monoclonal antibody specifically detects GSK-3 beta in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSK-3 beta
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 609739
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK-3 beta, GSK3beta isoform
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human GSK-3 beta S9 site
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2932
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.