Learn More
GSK-3 beta, p Ser9 Antibody (3A6), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200022376 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30035634 50 μL 50 microlitros
30024758 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30035634
Marca: Novus Biologicals NBP32642250ul
Rabbit Monoclonal Antibody
GSK-3 beta Monoclonal antibody specifically detects GSK-3 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GSK-3 beta
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3A6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK-3 beta, GSK3beta isoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human GSK-3 beta [p Ser 9] [UniProt P49841]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2932
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG