missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-3 beta, p Ser9 Antibody (3A6), Novus Biologicals™

Código de producto. 30024758 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30024758 100 μL 100 microlitros
30035634 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30024758 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326422100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GSK-3 beta Monoclonal antibody specifically detects GSK-3 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSK-3 beta
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3A6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK-3 beta, GSK3beta isoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human GSK-3 beta [p Ser 9] [UniProt P49841]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2932
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.