missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GSG2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047168 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30047168 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30047168

Marca: Novus Biologicals™ NBP329263

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GSG2 Polyclonal antibody specifically detects GSG2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSG2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-buffered Saline 0.1% BSA
Alias de gen EC 2.7.11.1, germ cell associated 2 (haspin), Germ cell-specific gene 2 protein, Haploid germ cell-specific nuclear protein kinase, HASPIN, H-haspin, serine/threonine-protein kinase haspin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 300 and 350
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83903
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.