Learn More
GRPEL2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18488900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18488900 25 μL 25 microlitros
18250157 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18488900
Marca: Novus Biologicals NBP18417425ul
Rabbit Polyclonal Antibody
GRPEL2 Polyclonal specifically detects GRPEL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRPEL2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen FLJ23713, FLJ33918, GrpE-like 2, mitochondrial (E. coli), Mt-GrpE#2mitochondrial
Símbolos de los genes GRPEL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EPEDQKLTLEKVFRGLLLLEAKLKSVFAKHGLEKLTPIGDKYDPHEHELICHVPAGVGVQPGTVALVRQDGYKLHGRTIRLARVEVAVES
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134266
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only