missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRP78/HSPA5 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151068 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151068 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151068

Marca: Novus Biologicals NBP106277CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GRP78/HSPA5 Polyclonal antibody specifically detects GRP78/HSPA5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Simple Western,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRP78/HSPA5
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 78 kDa glucose-regulated protein, BiP, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, FLJ26106, GRP-78, GRP78BIP, Heat shock 70 kDa protein 5, heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD), heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa), Immunoglobulin heavy chain-binding protein, MIF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal portion of rat GRP78 (within residues 600-654). [Swiss-Prot# P06761]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3309
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.