Learn More
GRP78/HSPA5 Antibody (3C5-1A4), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200080987 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18243954 100 μg 100 microgramos
18604629 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18243954
Marca: Novus Biologicals NBP259692
Mouse Monoclonal Antibody
GRP78/HSPA5 Monoclonal specifically detects GRP78/HSPA5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRP78/HSPA5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3C5-1A4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen 78 kDa glucose-regulated protein, BiP, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, FLJ26106, GRP-78, GRP78BIP, Heat shock 70 kDa protein 5, heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD), heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa), Immunoglobulin heavy chain-binding protein, MIF2
Símbolos de los genes HSPA5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length recombinant rat GRP78
Peso molecular del antígeno 78 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3309
Especificidad de la prueba Detects approx 33 kDa protein.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only (RUO)