Learn More
GRO2 Antibody (RM0209-13N6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18400702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18400702 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18400702
Marca: Novus Biologicals NBP212228APC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rat Monoclonal Antibody
GRO2 Monoclonal antibody specifically detects GRO2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRO2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon RM0209-13N6
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Block/Neutralize
Formulación PBS
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, GRO2 oncogene, GRO2MIP2, GROb, gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP-2a, MIP2AC-X-C motif chemokine 2, SCYB2MIP2-alpha
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant GRO2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2920
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2