missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRO2 Antibody (RM0209-13N6), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18056218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18056218 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18056218

Marca: Novus Biologicals NBP212228AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

GRO2 Monoclonal specifically detects GRO2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRO2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0209-13N6
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, GRO2 oncogene, GRO2MIP2, GROb, gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP-2a, MIP2AC-X-C motif chemokine 2, SCYB2MIP2-alpha
Símbolos de los genes CXCL2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant GRO2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2920
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.