Learn More
GRO2 Antibody (MM0214-11B27), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18433466 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18433466 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18433466 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212227MFV450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
GRO2 Monoclonal antibody specifically detects GRO2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRO2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon MM0214-11B27
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Block/Neutralize
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, GRO2 oncogene, GRO2MIP2, GROb, gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP-2a, MIP2AC-X-C motif chemokine 2, SCYB2MIP2-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant GRO2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1