missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRK1 Antibody (D11), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18227992 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18227992 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18227992

Marca: Novus Biologicals NB1202776JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GRK1 Monoclonal specifically detects GRK1 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon D11
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen G protein-coupled receptor kinase 1rhodopsin kinase, GPRK1, RHOKEC 2.7.11, RKEC 2.7.11.14
Símbolos de los genes GRK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human GRK1.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6011
Especificidad de la prueba Detects G-protein-associated rhodopsin kinase 1a/b (GRK1a/b) from human and bovine tissues. This does not cross-react with other G protein-coupled kinases.
Especies diana Bovine, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.