missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRIP1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18732970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18732970 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18732970

Marca: Novus Biologicals NBP241211JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GRIP1 Polyclonal antibody specifically detects GRIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRIP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen glutamate receptor interacting protein 1, glutamate receptor-interacting protein 1, GRIP, GRIP-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GRIP1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of GRIP1. Amino Acid Squence: QPSHGGNLETREPTNTL
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23426
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.