missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GRINL1A Polyclonal specifically detects GRINL1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GRINL1A |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | DKFZp586F1918, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate-like 1A, Glutamate receptor-like protein 1A, GRINL1A downstream protein Gdown4, protein GRINL1A, protein GRINL1A, isoforms 4/5 |
| Símbolos de los genes | POLR2M |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SSQAEDTSSSFDNLFIDRLQRITIADQGEQQSEENASTKNLTGLSSGTEKKPHYMEVLEMRAK |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?