Learn More
GRG (Groucho homolog) Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18662527 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18662527 25 μL 25 microlitros
18295643 100 μL 100 microlitros
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18662527
Brand: Novus Biologicals NBP25854325ul
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
GRG (Groucho homolog) Polyclonal specifically detects GRG (Groucho homolog) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno GRG (Groucho homolog)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen AES-1, AES-2, Amino enhancer of split, amino-terminal enhancer of split, ESP1, Gp130-associated protein GAM, GRG, GRG5, Protein ESP1, Protein GRG, TLE5
Símbolos de los genes TLE5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MCHKNGFPQEGGITAAFLQKRKLRLSKNHRPARAKVTEHVRGTRPGRATAGPAASTRAAGSLFFDRWGNRGPAGCRGSSHLPQQLKFTTSD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 166
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.