missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GRF2 Polyclonal antibody specifically detects GRF2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GRF2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | C3GGRF2guanine nucleotide-releasing factor 2 (specific for crk proto-oncogene), CRK SH3-binding GNRP, DKFZp781P1719, Guanine nucleotide-releasing factor 2, Protein C3G, Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1, rap guanine nucleotide exchange factor 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 844-1095 of human GRF2 (NP_941372.1).,, Sequence:, ARGVAARPGTLHDFHSHEIAEQLTLLDAELFYKIEIPEVLLWAKEQNEEKSPNLTQFTEHFNNMSYWVRSIIMLQEKAQDRERLLLKFIKIMKHLRKLNNFNSYLAILSALDSAPIRRLEWQKQTSEGLAEYCTLIDSSSSFRAYRAALSEVEPPCIPYLGLILQDLTFVHLGNPDYIDGKVNFSKRWQQFNILDSMRCFQQAHYDMRRNDDIINFFNDFSDHLAEEALWELSLKIKPRNITRRKTDREEKT |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?