Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Código de producto. 12635606
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
6 bolsas x 75 hojas
6 envases x 50 hojas
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
12635606 6 bolsas x 75 hojas paquete de 6
10760593 6 envases x 50 hojas paquete de 6
2 options
Código de producto. 12635606
Marca: Kimberly-Clark™ 7776
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la limpieza de manos e industrial rutinaria, los paños de limpieza WypAll™
  • Paños multiuso perfectos para la limpieza de manos y la limpieza industrial rutinaria, como la limpieza de herramientas y maquinaria
  • Los paños de limpieza WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recarga de toallitas de limpieza Wypall
Longitud (imperial) 10,63 pulg.
Longitud (métrico) 270 mm
Anchura (imperial) 7.874 in
Anchura (métrico) 270 mm
Material Papel
Peso base 4,672 kg
Color Verde
Dimensiones (L x An) 270 x 270 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de manos, herramientas, maquinaria sin jabón o agua, proteger las manos, reducir la sequedad de la piel, mejorar la higiene
Cantidad de embalaje 6 bolsas x 75 hojas