Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Código de producto. 10760593
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
6 bolsas x 75 hojas
6 envases x 50 hojas
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
10760593 6 envases x 50 hojas paquete de 6
12635606 6 bolsas x 75 hojas paquete de 6
2 options
Código de producto. 10760593
Marca: Kimberly-Clark™ 7772
Para la limpieza de manos e industrial rutinaria, los paños de limpieza WypAll™
  • Paños multiuso perfectos para la limpieza de manos y la limpieza industrial rutinaria, como la limpieza de herramientas y maquinaria
  • Los paños de limpieza WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Recarga de toallitas de limpieza Wypall
Longitud (imperial) 10,63 pulg.
Longitud (métrico) 270 mm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 23.4 cm
Material Papel
Peso base 3,589 kg (7,91 libras)
Color Verde
Dimensiones (L x An) 270 x 270 mm
Formato Hoja
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de manos, herramientas, maquinaria sin jabón o agua, proteger las manos, reducir la sequedad de la piel, mejorar la higiene
Cantidad de embalaje 6 envases x 50 hojas