missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRB 14 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18641972 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18641972 0.02 mL 0.02 ml
18637312 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18641972 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2940100.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GRB 14 Polyclonal antibody specifically detects GRB 14 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRB 14
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen GRB14 adapter protein, growth factor receptor-bound protein 14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human GRB 14 (NP_004481.2). MTTSLQDGQSAASRAAARDSPLAAQVCGAAQGRGDAHDLAPAPWLHARALLPLPDGTRGCAADRRKKKDLDVPEMPSIPNPFPELCCSPFTSVLSADLFPKANSRKKQVIKVYSEDETSRALDVPSDITARDVCQLLILKNHYIDDHSWTLFEHLPHIGVERTIEDHELVIEVLSNWGIE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2888
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.