missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRASP55 Antibody (CL2610) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Código de producto. 30294874 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30294874 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30294874 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236779AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GRASP55 Monoclonal antibody specifically detects GRASP55 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRASP55
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL2610
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Golgi phosphoprotein 6, golgi reassembly stacking protein 2, 55 kDa, golgi reassembly stacking protein 2, 55kDa, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GOLPH6DKFZp434D156, GRASP55FLJ13139, GRS2Golgi reassembly-stacking protein 2, p59
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H8Y8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.