Learn More
Polvo de grafito, microcristalino, –325malla, 75-82 % de C, 18-25 % de ceniza, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Graphite powder |
Color | Negro |
Tamaño de malla | −325 Mesh |
Olor | Odorless |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1325 |
Forma física | Polvo |
Safety and Handling
Product Identifier
- Graphite powder, microcrystalline
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .