Learn More
MedChemExpress Granzyme B/GZMB Protein, Mouse (CHO)
Código de producto. 16419878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
10 μg
Código de producto.
16419878 10 μg
1 options
Código de producto. 16419878
Marca: MedChemExpress HYP7185
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Granzyme B/GZMB Protein, Mouse (CHO) plays essential roles in apoptosis and is involved in inducing inflammation by stimulating cytokine release and is also involved in extracellular matrix remodeling.
Especificaciones
Peso molecular Approximately 32 kDa
Cantidad 10 μg
Recombinante Recombinant
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo rMuGranzyme B∣ CTLA-1∣ CCP1∣ Fragmentin-2∣ Gzmb