Descripción
Granzyme B Polyclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Granzyme B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.4), 0.2% BSA, Tween-20 with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT |
| Símbolos de los genes | GZMB |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide: EIIGGHEAKPHSRPYMAYL, corresponding to amino acids 20-38 of Human Granzyme B (N-terminus). |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?