Learn More
Granzyme B Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18033756 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18033756 0.1 mL 0.10 ml
18780184 - -
2 options
Código de producto. 18033756
Marca: Novus Biologicals NB100684SS
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Granzyme B Polyclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Granzyme B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.4), 0.2% BSA, Tween-20 with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT
Símbolos de los genes GZMB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide: EIIGGHEAKPHSRPYMAYL, corresponding to amino acids 20-38 of Human Granzyme B (N-terminus).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3002
Especificidad de la prueba This reacts with a 32 kDa protein.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.