Learn More
Granzyme B Antibody (GB11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18092004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.10 miligramo
25 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092004 0.025 mg 25 microgramos
18032866 0.05 mg 0.05 miligramo
18091344 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100647740.025MG
Mouse Monoclonal Antibody
Granzyme B Monoclonal specifically detects Granzyme B in Human, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Granzyme B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon GB11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:100, ELISA 2 ug/ml-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación Tris buffered saline with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P10144
Alias de gen C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GZMB, HLP, SECT
Símbolos de los genes GZMB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Granzyme B (GZMB)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3002
Especificidad de la prueba NB100-64774 recognizes the serine protease Granzyme B (GZMB)
Especies diana Primate, Monkey, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only