missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granzyme B Antibody (GB11), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18795900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18795900 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18795900 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064774FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Granzyme B Monoclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human, Monkey, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzyme B
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon GB11
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Granzyme B (GZMB)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3002
Especies diana Human, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.