missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granzyme B Antibody (6A1), Novus Biologicals™

Código de producto. 30028380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30028380 50 μL 50 microlitros
30034093 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30028380

Marca: Novus Biologicals NBP32624150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Granzyme B Monoclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzyme B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 6A1
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Granzyme B [UniProt P10144]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3002
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.