missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granzyme A Antibody (356412), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30062344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30062344 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30062344

Marca: Novus Biologicals FAB29051T

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Granzyme A Monoclonal antibody specifically detects Granzyme A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzyme A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 356412
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CTL tryptase, CTLA3Granzyme A (Cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-3, Hanukah factorserine protease), Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 1, EC 3.4.21, fragmentin-1, granzyme A, granzyme A (granzyme 1, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 3), Granzyme-1, H factor, Hanukkah factor, HF, HFSPEC 3.4.21.78
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Granzyme A, Cys26-Val262, Accession # P12544
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.