missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granulysin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188558 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18188558 0.1 mL 0.10 ml
18620776 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188558

Marca: Novus Biologicals NBP238839

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Granulysin Polyclonal specifically detects Granulysin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granulysin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P22749
Alias de gen D2S69Elymphocyte-activation gene 2, granulysin, LAG2, LAG-2, Lymphokine LAG-2, NKG5519, Protein NKG5, TLA519T-cell activation protein 519, T-lymphocyte activation gene 519
Símbolos de los genes GNLY
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RLSPEYYDLARAHLRDEEKSCPCLAQEGPQGDLLTKTQELGRDYRTCLTIVQKLKKMVDKP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10578
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.