missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granulin Antibody (CL5695) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30291210 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30291210 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30291210

Marca: Novus Biologicals NBP261425CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Granulin Monoclonal antibody specifically detects Granulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granulin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon CL5695
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen acrogranin, GEP, GP88, granulin, granulin-epithelin, granulins, PC cell-derived growth factor, PCDGF, PEPI, PGRN, proepithelin, progranulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P28799, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2896
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.