Descripción
GRAIL/RNF128 Polyclonal antibody specifically detects GRAIL/RNF128 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GRAIL/RNF128 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ23516, Gene related to anergy in lymphocytes protein, ring finger protein 128GRAILE3 ubiquitin-protein ligase RNF128 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GRAIL/RNF128 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |