Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
Disfrute la seguridad de un tubo de tapón de rosca combinada con la facilidad de uso de un tubo de tapón a presión con los tubos de microcentrífuga graduados Thermo Scientific™ Safelock. Estos tubos proporcionan una seguridad superior durante la centrifugación. Simplemente coloque la bola de bloqueo articulada en la ranura para evitar la apertura accidental de la tapa, evitar la evaporación y garantizar la integridad de la muestra.
Diseño de tapa con cierre seguro
- El uso sencillo con una sola mano permite cerrar el tapón con bisagra e introducir la bola de bloqueo en su lugar para proteger las muestras valiosas
- La bola de bloqueo articulada reduce la tensión del pulgar
- La superficie de bloqueo lisa reduce la posibilidad de que se rasguen o rompan los guantes
- Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
La mayor calidad
- Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación, incubación y centrifugación
- El rendimiento excepcionalmente estable en las condiciones de tensión durante la centrifugación impide la rotura de los tubos
- Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado
- Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
- En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio para procesos complejos, como la centrifugación, la ebullición, la incubación, la congelación o el almacenamiento de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, ATP, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. |
| Capacidad (métrico) | 1.5 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| RCF máx. | 24 k x g |