Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Código de producto. 11971521 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduaciones:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11971521 250 mL 2 mL cada uno
10767774 50 mL 1 mL cada uno
10666243 100 mL 1 mL cada uno
10433762 500 mL 5 mL cada uno
10285772 1000 mL 10 mL cada uno
10385472 2000 mL 20 mL cada uno
6 options
Código de producto. 11971521
Marca: Buerkle™ 75020250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Read molded-in graduations with ease to ensure accuracy with the Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations. This graduated cylinder offers excellent chemical resistance for a wide variety of solutions.
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F)
  • Autoclavable
  • Individually packaged
  • Polypropylene plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad Categoría B DIN 12681/ISO 6706
Báscula Grabado
Diámetro (métrico) 44 mm
Incluye Embossed graduation
Cantidad 6/Pk.
Graduaciones 2 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Químicos, durante el trabajo de campo al aire libre y donde sea necesario realizar mediciones volumétricas durante la producción, laboratorios, taller
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta graduada