Descripción
- Resists temperatures up to 135°C (275°F)
- Autoclavable
- Individually packaged
- Polypropylene plastic
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | Categoría B DIN 12681/ISO 6706 |
| Báscula | Grabado |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Incluye | Embossed graduation |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Graduaciones | 5 mL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma | Round |
| Mostrar más |