Descripción
- Resists temperatures up to 135°C (275°F)
- Autoclavable
- Individually packaged
- Polypropylene plastic
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | Category B (DIN 12681/ISO 6706) |
| Diámetro (métrico) | 69 mm |
| Incluye | Embossed graduation |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Graduaciones | 10 mL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 440 mm |