Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Blue Gradations
Código de producto. 10674723 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Graduaciones:
1 ml
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10674723 50 mL 1 mL cada uno
17290674 500 mL - cada uno
10347192 100 mL 1 ml cada uno
10738954 250 mL 2 mL cada uno
10245882 - 10 mL cada uno
10024612 2000 mL 20 mL cada uno
6 options
Código de producto. 10674723
Marca: Buerkle™ 75030050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cilindro de medición de forma alta, según DIN 12 680 (vidrio)/ISO 6706, con base hexagonal. Para su uso en laboratorios, químicos, talleres, trabajos de campo al aire libre y en cualquier lugar donde se tengan que realizar mediciones volumétricas durante la producción.
  • PP, muy transparente
  • Clase B (DIN 12681 / ISO 6706)
  • Graduación en azul con anillos en los puntos principales
  • A prueba de rotura.
  • Calibrado en pulgadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad Categoría B DIN 12681/ISO 6706
Báscula Grabado
Diámetro (métrico) 27 mm
Incluye Graduación en azul con anillos en los puntos principales
Cantidad 1
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Químicos, durante el trabajo de campo al aire libre y donde sea necesario realizar mediciones volumétricas durante la producción, laboratorios, taller
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 200 mm
Tipo Probeta graduada