Learn More
Afora™ Cilindros graduados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Graduado | Sí |
| Tipo de producto | Probeta graduada |