Descripción
- Control general de reacciones ácidas o alcalinas
Color:
- Indicador de pH azul: de azul a rojo
- Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
- Indicador de pH rojo: de rojo a azul
Aplicaciones:
- Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
- Análisis general en escuelas
- Se utiliza en formación
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Morado |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación |
| Cantidad | 1 rollo |
| Tipo | Papel de tornasol neutro |
| Dimensiones (L x An) | 5 m x 10 mm |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 10 mm |