Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos, grado 37, discos
Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 37, los discos son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee un caudal rápido.
13.70€ - 498.00€
Especificaciones
Peso base | 135 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | 15 μm |
Velocidad de filtración | De 4 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15912950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-047 |
47 mm | 50/paq. |
13.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15922950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-070 |
70 mm | 50/paq. |
14.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15932950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-090 |
90 mm | 50/paq. |
18.90€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15952950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-240 |
240 mm | 50/paq. |
46.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15962950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-700 |
700 mm | 100/paq. |
498.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hecho de pulpa refinada y línters de algodón
- Contenido de cenizas del 0,1 al 0,15%
- Filtrado muy rápido, poro ancho
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
135 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 4 s | |
0,5 mm |
Disco | |
15 μm | |
37/N |